Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, värillinen
Toimittaja: Vitlab
215-2755EA 8.6 EUR
215-2755 215-2756 215-2757 215-2753 215-2754 215-2759 215-3698 215-2752 215-2758
Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, värillinen
Pullot Pesupullot
LDPE-muovia, läpinäkyvä.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä +80 °C:seen asti
  • Saatavana 4 värivaihtoehtoa
Pehmeä ja helposti puristettava.