Dekantteri, lasia, matala malli, Super Duty, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
214-0199EA 13.2 EUR
214-0199 214-0204 214-0205 214-0206 214-0207 214-0208 214-0209
Dekantteri, lasia, matala malli, Super Duty, DURAN®
Dekantterit
DURAN® kirkas borosilikaattilasi 3.3, kaatonokka.
  • Vahvistetun ja tukevan reunan ansiosta stabiilimpi kuin tavalliset lasidekantterit
  • Kauttaaltaan tasapaksut seinämät
  • Erittäin kemikaalinkestävä, hyvä lämmönkestävyys
Selkeät asteikot ja alue merkinnöille. Suosittelemme, että Super Duty lasidekanttereita lämmitetään hitaasti ja tasaisesti, jolloin lasiin ei muodostu lämpöjännitteitä. Erittäin korkeita lämpötiloja tai nopeita lämpötilanmuutoksia edellyttäviin töihin suositellaan DURAN®-vakiodekanttereita, koska ne kestävät parhaiten lämpötilanmuutoksia. Ne eivät kuitenkaan ole mekaanisesti yhtä kestäviä kuin Super Duty dekantterit.
Dekanttereihin on painettu jäljityskoodi (erätunnus).