Sovitin, jossa hioskaula ja GL-kierteelliset kääntyvät liittimet
Toimittaja: Bohlender
BOLA
BOHLD692-54EA 181 EUR
BOHLD692-54 201-0270 201-0268 201-0269 201-0275
Sovitin, jossa hioskaula ja GL-kierteelliset kääntyvät liittimet
Sovittimet Sovittimet, NS-hios
Sovitin, jossa kierreliitin PPS-muovia, kartiohioksen runko PTFE:tä.
Anturien, putkien ja letkujen liittämiseen vakiohioksilla varustettuihin astioihin. Jotta anturit, putket tai letkut eivät osuisi sekoitussauvoihin tms., ne ohjataan kierreliittimen läpi. Sovitin asennetaan sitten hiokseen ja asennettu lisäosa (kuten putki tai anturi) kiinnitetään sopivaan asentoon.