Erlenmeyerpullot, kapea tai leveä suuaukko, Super Duty, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
214-0220EA 21.4 EUR
214-0220 214-0210 214-0221 214-0211 214-0212 214-0213 214-0214 214-0215 214-0216 214-0217 214-0218 214-0219
Erlenmeyerpullot, kapea tai leveä suuaukko, Super Duty, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät korkeita lämpötiloja
  • Kestävät hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä
Selkeä mitta-asteikko ja valkoinen merkintäalue. Normaalia paksumpien seinien ja reuna- ja pohjavahvistuksen ansiosta kestävät mekaanista rasitusta tavallisia erlenmeyerpulloja paremmin. Seinät ovat tasapaksut. Jotta lasiin ei muodostuisi lämpöerojännitteitä, suosittelemme lämmittämään erikoiskestäviä erlenmeyerpulloja hitaasti ja tasaisesti.
Painettu jäljityskoodi (erätunnus).