VWR®, Pullo, kapea suuaukko, pyöreä, ruskea, kierrekorkilla
Toimittaja: VWR
VWR®
215-2328EA 72 EUR
215-2328 215-2329 VWRI215-3275B 215-2337 215-2326 215-2338 215-2327 VWRI215-2325B 215-2325 VWRI215-2328B 215-2330 215-3275
VWR®, Pullo, kapea suuaukko, pyöreä, ruskea, kierrekorkilla
Pullot Lasipullot
Amber borosilicate 3.3 glass with PP screw cap and pouring ring.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. Round, with graduations, DIN GL 45 thread, pouring ring, and blue PP screw cap. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Purely external application of the colour ensures unchanged glass properties on the inner surface of the bottles.
Sertifikaatit: ISO 4796