HiTrap™-G-proteiini-HP-kolonnit
Toimittaja: Cytiva
HiTrap™
17-0405-03EA 3330 EUR
17-0405-03 17-0404-03 17-0405-01 17-0404-01 29-0485-81
HiTrap™-G-proteiini-HP-kolonnit
Kromatografiakolonnit
HiTrap™-G-proteiini-HP-affiniteettikolonneihin on pakattu valmiiksi 1 tai 5 ml Protein G Sepharose™ High Performance -hartsia, joka on tarkoitettu monoklonaalisen ja polyklonaalisen igG:n puhdistamiseen ja eristämiseen ascites-nesteestä, seerumista ja soluviljelmien supernatanteista.
  • Soveltuu käytettäväksi ruiskulla, peristalttisella pumpulla tai nestekromatografialaitteistolla, kuten ÄKTAdesign™- tai FPLC™-järjestelmällä.
  • Kolonnimateriaali on polypropeenia, joka on biologisesti yhteensopivaa eikä reagoi biomolekyylien kanssa
  • Ylä- ja alasuodatin on valmistettu huokoisesta polyeteenistä
Toimitustiedot: käyttövalmiina toimitetussa kolonnissa on kierrettävä tulppa sisääntulossa ja napsauttamalla suljettava tulppa poistopäässä.