MediLine, laboratoriojääkaapit, pienikokoiset
Toimittaja: Liebherr
Mediline
471-0488EA 2260 EUR
471-0488 471-1214 471-0486 471-1051 471-1052
MediLine, laboratoriojääkaapit, pienikokoiset
Jääkaapit
Nämä Comfort-säätimellä varustetut MediLine-laboratoriojääkaapit tarjoavat runsaasti säilytystilaa ja vievät vain 60 cm leveydeltä lattiatilaa. Työpöydän alle sijoitettavien mallien korkeus on 820 mm, joten ne mahtuvat lähes minkä tahansa laboratorion pöydän alle. Laitteet täyttävät laboratorion kylmäkalusteille asetettavat tiukat vaatimukset.
  • Elektroninen lämpötilan säätelyjärjestelmä, lämpötilansäätö 0,1 °C:n tarkkuudella
  • Lämpötilakaavio saatavana pyynnöstä
  • Oven avauksen ja lämpötilan äänimerkki ja visuaalinen hälytys (käyttäjän säädettävissä)
  • RS485-liitäntä ja jännitteetön kosketin keskitettyä valvontaa varten
  • Sisäkattoon asennettu valo, lasiovimalleissa valokatkaisin, malleissa LKv 3913 ja LKUv 1613 LED-valo
Puhallinjäähdytys ja tarkka elektroninen säädin varmistavat lämpötilan vakauden ja tasaisen jakautumisen sisätilassa. Säädin tallentaa alimman ja ylimmän sisälämpötilan, kolme edellistä lämpötilahälytystä, virtakatkoa sekä hälytyksen ajankohdan, päiväyksen ja keston. Tarkka lämpötila ja toimintatila näkyvät digitaalisessa näytössä. Ylimääräinen turvatermostaatti estää sisältöä jäätymästä. Jäähdytysaineena on hiilivety.
Lämpötila-alue: 3 to 16 °C.