Korkki liitoksilla GLS 80 -kierteellisiin pulloihin
Toimittaja: Bohlender
BOLA
201-0293EA 193 EUR
201-0293 BOHLD754-24
Korkki liitoksilla GLS 80 -kierteellisiin pulloihin
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
Sininen PPS-kierrekorkki, annosteluhaarat PTFE:tä.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja –200...+250 °C
  • Sopii vakuumisovelluksiin
Syövyttävien tai puhtaiden nesteiden tyhjennykseen ja täyttöön. Letkujen, putkien ja anturien liittämiseen pulloihin. Sulkuhanojen läpi voi asentaa ulkohalkaisijaltaan korkeintaan 12,7 mm:n letkut.