- Koti
- Sterilisaattorit
- Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
- Vaaka- ja pystymalliset autoklaavit, D-Line-sarja
Vaaka- ja pystymalliset autoklaavit, D-Line-sarja
Toimittaja: Tuttnauer
TUTT2840EL
Vaaka- ja pystymalliset autoklaavit, D-Line-sarja
Sterilisaattorit
Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
Choosing the right steam steriliser depends on several considerations; load diversity, frequency of use, available services and load volumes. The Tuttnauer line of vertical and benchtop sterilisers for the life sciences successfully meets the challenges posed today in laboratories and research institutes. The chamber is constructed of long lasting 316 L/Ti grade stainless steel with superior corrosion resistance, the generator is made from stainless steel.
- The autoclaves are designed for easy servicing allowing maintenance access to all components
- The microprocessor control system offers enhanced monitoring and control
- Programs are designed to treat all load types including liquids, instruments and waste
- All programs are fully customisable to suit the specific needs and requirements of the end user
- Tuttnauer's D-Line models use multicolour display technology
- The User Interface (UI) has been redesigned with the following considerations; multicolour display for easier reading, colour is used to indicate the stage of the cycle, easy operation, built-in view of historical cycle data, graphical display of temperature and pressure trend graphs
Sopivan höyrysterilaattorin valinnassa on huomioitava useita seikkoja: autoklavoitava materiaali, käyttötiheys, käytettävissä olevat palvelut ja autoklavoitavan materiaalin määrä. Tuttnauerin biotieteisiin tarkoitetut pysty- ja pöytämalliset sterilisaattorit vastaavat nykypäivän laboratorioiden ja tutkimuslaitosten tarpeita.
Turvallisuus: Suojalaite estää käyttäjää avaamasta ovea kun kammio on paineistettu. Höyryä ei pääse kammioon oven ollessa auki. Ohjelmaa ei voi käynnistää, kun ovi on auki tai lukittu virheellisesti. Ovi avautuu vasta, kun lämpötila on laskenut määritetyn turvarajan alapuolella.
Kaksinkertainen erillisvalvonta: Sähköisen ja mekaanisen valvonnan yhdistäminen takaa tarkat tulokset. Käyttäjällä on kaksi erillistä menetelmää lämpötilan ja paineen seurantaan.
Lyhemmät ohjelmat, tarvittaessa nopeampi jäähdytys:
Tuttnauerin nopeutettu jäähdytystekniikka lyhentää ohjelma-aikaa ja autoklavoitavan materiaalin altistumista liian korkeille lämpötiloille. Pikajäähdytys lyhentää jäähdytysaikaa jopa 75% verratuna ohjelmaan ilman pikajäähdytystä.
Puhallinjäähdytys:
Jäähdytysvaihetta tehostaa lisävarusteena saatava radiaalipuhallin. Puhallin kierrättää ilmaa kammion sisällä ja siirtää lämmön jäähtyneen kammion seinämiin tai jäähdytyskierukoihin, jolloin kammion ja autoklavoitavan materiaalin lämpötilat laskevat nopeasti.
Tuttnauerin nopeutettu jäähdytystekniikka lyhentää ohjelma-aikaa ja autoklavoitavan materiaalin altistumista liian korkeille lämpötiloille. Pikajäähdytys lyhentää jäähdytysaikaa jopa 75% verratuna ohjelmaan ilman pikajäähdytystä.
Puhallinjäähdytys:
Jäähdytysvaihetta tehostaa lisävarusteena saatava radiaalipuhallin. Puhallin kierrättää ilmaa kammion sisällä ja siirtää lämmön jäähtyneen kammion seinämiin tai jäähdytyskierukoihin, jolloin kammion ja autoklavoitavan materiaalin lämpötilat laskevat nopeasti.
Lisävarusteena saatava vakuumi tehostaa ilman poistumista kammiosta:
Vakuumipumppu on lisävaruste. Jos sitä ei valita, ilma poistuu painovoimaisesti. Jaksottainen, ohjelmaa edeltävä vakuumi poistaa ilman tehokkaasti kammiosta ja tehostaa höyryn pääsyä kaikkialle autoklavoitavaan materiaaliin.
Vakuumipumppu on lisävaruste. Jos sitä ei valita, ilma poistuu painovoimaisesti. Jaksottainen, ohjelmaa edeltävä vakuumi poistaa ilman tehokkaasti kammiosta ja tehostaa höyryn pääsyä kaikkialle autoklavoitavaan materiaaliin.
Biovaarallisten jätteiden sterilointi (lisävaruste):
Tuttnauer-valikoiman laboratorioautoklaavit ovat täydellinen ratkaisu biovaarallisten jätteiden sterilointiin. Autoklaaveihin voi lisätä lisävarusteena saatavan poistoilmasuodattimen. Sterilointia edeltävässä vaiheessa kammiosta poistuva ilma suodatetaan biologisen suodattimen läpi. Sterilointivaiheen aikana kondensoituva vesi ei poistu autoklaavin kammiosta vaan se poistetaan vasta sterilointivaiheen jälkeen, mikä suojelee laboratoriota ja henkilöstöä kontaminaatioilta.
Tuttnauer-valikoiman laboratorioautoklaavit ovat täydellinen ratkaisu biovaarallisten jätteiden sterilointiin. Autoklaaveihin voi lisätä lisävarusteena saatavan poistoilmasuodattimen. Sterilointia edeltävässä vaiheessa kammiosta poistuva ilma suodatetaan biologisen suodattimen läpi. Sterilointivaiheen aikana kondensoituva vesi ei poistu autoklaavin kammiosta vaan se poistetaan vasta sterilointivaiheen jälkeen, mikä suojelee laboratoriota ja henkilöstöä kontaminaatioilta.
Lyhemmät ohjelmat, tarvittaessa nopeampi jäähdytys:
Tuttnauerin nopeutettu jäähdytystekniikka lyhentää ohjelma-aikaa ja autoklavoitavan materiaalin altistumista liian korkeille lämpötiloille. Pikajäähdytys lyhentää jäähdytysaikaa jopa 75% verratuna ohjelmaan ilman pikajäähdytystä.
Jäähdytysvaihetta tehostaa lisävarusteena saatava radiaalipuhallin. Puhallin kierrättää ilmaa kammion sisällä ja siirtää lämmön jäähtyneen kammion seinämiin tai jäähdytyskierukoihin, jolloin kammion ja autoklavoitavan materiaalin lämpötilat laskevat nopeasti.
Lisävarusteena saatava vakuumi tehostaa ilman poistumista kammiosta:
Vakuumipumppu on lisävaruste. Jos sitä ei valita, ilma poistuu painovoimaisesti. Jaksottainen, ohjelmaa edeltävä vakuumi poistaa ilman tehokkaasti kammiosta ja tehostaa höyryn pääsyä kaikkialle autoklavoitavaan materiaaliin.
Varoitus: Ota yhteyttä Avantor Internationaliin varmistaaksesi, että laite sopii käyttötarkoitukseesi.
Biovaarallisten jätteiden sterilointi (lisävaruste):
Tuttnauer-valikoiman laboratorioautoklaavit ovat täydellinen ratkaisu biovaarallisten jätteiden sterilointiin. Autoklaaveihin voi lisätä lisävarusteena saatavan poistoilmasuodattimen. Sterilointia edeltävässä vaiheessa kammiosta poistuva ilma suodatetaan biologisen suodattimen läpi. Sterilointivaiheen aikana kondensoituva vesi ei poistu autoklaavin kammiosta vaan se poistetaan vasta sterilointivaiheen jälkeen, mikä suojelee laboratoriota ja henkilöstöä kontaminaatioilta.
Ota yhteyttä VWR Internationaliin varmistaaksesi, että laite sopii käyttötarkoitukseesi.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin