Hait: Koe-eläintarvikkeet
Koe-eläintarvikkeet ovat eläintarvikkeita, käytetään koe-eläinten hoidossa ja koe-eläinten käsittelyssä. Yleensä koe-eläimenä käytetään hiirtä ja myös suurin osa koe-eläin tarvikkeistammekin on hiirille tarkoitettu. Eläintarvikkeet on jaettu eläinrehuihin (koe-eläinrehu tai koe-eläinten rehu), koe-eläinten pidäkkeisiin ja koe-eläimen käsittelyä helpottaviin laitteisiin sekä koe-eläinten anestesiaan tarkoitettuihin laitteisiin.
Koe-eläintarvikkeet ovat eläintarvikkeita, käytetään koe-eläinten hoidossa ja koe-eläinten käsittelyssä. Yleensä koe-eläimenä käytetään hiirtä ja myös suurin osa koe-eläin tarvikkeistammekin on hiirille tarkoitettu. Eläintarvikkeet on jaettu eläinrehuihin (koe-eläinrehu tai koe-eläinten rehu), koe-eläinten pidäkkeisiin ja koe-eläimen käsittelyä helpottaviin laitteisiin sekä koe-eläinten anestesiaan tarkoitettuihin laitteisiin.
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Yeast-Torula
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Tuoteluettelon nro: (ICNA0296040201)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM: 1 * 1 kg
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Toimittaja: SOCOREX ISBA
Kuvaus: These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
Tuoteluettelon nro: (ICNA0296009801)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM: 1 * 1 kg
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Tuoteluettelon nro: (ICNA0290465401)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
UOM: 1 * 1 kg
Tuoteluettelon nro: (ICNA0290283802)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
UOM: 1 * 2 kg
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Tuoteluettelon nro: (BELAH464200002)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Inhalation narcosis chamber with hinged cover.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ICNA0290545401)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM: 1 * 1 kg
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom