  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Vasta-aineet
492 010  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
IgGy Antibody Selector – Quickly search hundreds of thousands of antibodies available for purchase from VWR by selecting common antibody features like antigen symbol and name, reactivity, clonality, conjugation, host, and other key factors. Antibodies used to identify and locate intracellular and extracellular proteins in common applications such as Western Blot, ELISA, ImmunoChemistry and Flow Cytometry are all available for your research.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"492010"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (341276-1)
Toimittaja:  Merck Millipore (Oncogene)
Kuvaus:   N/A
UOM:  1 * 1 ml
Toimittaja:  Rockland Immunochemicals
Kuvaus:   Anti-Mouse IgG whole molecule is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays...
UOM:  1 * 2 mg
Tuoteluettelon nro: (ABNOH00023435-M01)
Toimittaja:  Abnova
Kuvaus:   N/A
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   recommended for 1000 cm² membrane
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Tonbo Biosciences
Kuvaus:   The Hit8a antibody is specific for the 32-34 kDa alpha chain of human CD8, known as CD8a or CD8 alpha. CD8a can form a homodimer (CD8 alpha-alpha), bu...
Toimittaja:  Tonbo Biosciences
Kuvaus:   The SK7 antibody is specific for human CD3e, also known as CD3 epsilon, a 20 kDa subunit of the T cell receptor complex, along with CD3 gamma and CD3 ...
Tuoteluettelon nro: (ABNOH00149461-M02)
Toimittaja:  Abnova
Kuvaus:   N/A
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck Millipore (Oncogene)
Kuvaus:   N/A
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 492 010
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava