Hait: Bio-assayt
Bio-assayt (testit, määritykset) ovat laboratoriolääketieteessä, farmakologiassa, ympäristöbiologiassa, molekyylibiologiassa sekä proteomiikassa yleisesti käytettäviä testejä. Assayden avulla näytteiden funktionaalista aktiviteettia sekä pitoisuuksia voidaan määrittää kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti. Tutkittavasta näytteestä mitattava emissio syntyy usein esim. vasta-aineleimausta käyttäen joko kemiluminesenssin, bioluminesenssin tai fluoresenssin kautta. Bio-assayt mahdollistavat perinteisiä kemikaalisia analyysejä monipuolisemman biologisten materiaalien käyttäytymisen sekä niiden kvantitoinnin tutkimisen. VWR:n valikoimasta löydät kaikki tärkeimmät bioassayt:
- Solutestit (Cellular assays)
- Entsyymivälitteiset immunosorbenttimääritykset (ELISA-assays)
- Immunologiset testit
- Proteiinitestit
- Kvantitatiivinen PCR (qPCR)
958 results were found