Hait: Helmet ja partikkelit
VWR:llä on tarjolla helmiä (beads) useisiin käyttötarkoituksiin. Lasihelmet ja keraamiset helmet soveltuvat esimerkiksi parantamaan näyteliuosten sekoittumista tai homogenisoitumista. Helmiä voidaan käyttää myös kiehumakivinä ja tislauskolonnien pakkauksessa. Magneettiset helmet ja magneettipartikkelit (magnetic beads) on tarkoitettu erilaisiin magneettisiin erottelumenetelmiin, joissa magneettiset partikkelit on päällystetty haluttuja aineita sitovilla molekyyleillä. Valikoimissa on esimerkiksi strepavidiinilla päällystettyjä magneettihelmiä, Ni-NTA päällystettyjä magneettipartikkeleita ja Protein A/G magneettipartikkeleita (magnetic particles), jotka soveltuvat immunopresipitaatioon (IP ja Co-IP). Helmiksi lasketaan myös mikrokarrierit (microcarriers).
VWR:llä on tarjolla helmiä (beads) useisiin käyttötarkoituksiin. Lasihelmet ja keraamiset helmet soveltuvat esimerkiksi parantamaan näyteliuosten sekoittumista tai homogenisoitumista. Helmiä voidaan käyttää myös kiehumakivinä ja tislauskolonnien pakkauksessa. Magneettiset helmet ja magneettipartikkelit (magnetic beads) on tarkoitettu erilaisiin magneettisiin erottelumenetelmiin, joissa magneettiset partikkelit on päällystetty haluttuja aineita sitovilla molekyyleillä. Valikoimissa on esimerkiksi strepavidiinilla päällystettyjä magneettihelmiä, Ni-NTA päällystettyjä magneettipartikkeleita ja Protein A/G magneettipartikkeleita (magnetic particles), jotka soveltuvat immunopresipitaatioon (IP ja Co-IP). Helmiksi lasketaan myös mikrokarrierit (microcarriers).
70  results were found
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Silica particles, MagPrep®
Tuoteluettelon nro: (1.01899.0050)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soda-lime glass, solid.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kevyet PP-kuulat muodostavat peitteen nesteen pinnalle. Kuulien halkaisija on 20 mm, 275 kuulaa peittää noin 1000 cm² alueen.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Soda-lime glass, solid.
Sertifikaatit New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Grinding ball, Ruostumaton teräs, Halk.: 25 mm
Tuoteluettelon nro: (332124G)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM: 1 * 500 g
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Grinding ball, Set of 5 pieces, Zirkoniumoksidi
Tuoteluettelon nro: (432-0064)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Solid soda-lime glass.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL 23.
Tuoteluettelon nro: (33190.A1)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Keraaminen
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Glass beads in glass bottle, Halk.: 0,5 - 0,75 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom