Hait: Puhdistusaineet
VWR:llä on laaja valikoima laboratorion eri käyttötarkoituksiin soveltuvia pesuaineita ja puhdistusaineita. Laboratoriotiskin pesuun on olemassa sekä liotuspesuaineet liotusaltaisiin tai ultraäänihauteeseen soveltuvat pesuaineet, että koneelliseen tiskiin tarkoitetut pesuaineet. Voit valita joko konsentroidun pesuaineliuoksen tai halutessasi pesuainepulverin. Valittavana on käyttötarkoitukseen soveltuen sopivan vahva emäksinen pesuaine, hapan tai neutraali pesuaine. Liotuspesuaineiden joukossa on mm. vaahtoamaton pesuaine, jolloin voit siirtää esiliotuksessa olleet astiat suoraan ilman välihuuhtelua astianpesukoneeseen.  Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tuotteistosta löydät myös tarvittavat neutralointiaineet, jotka parantavat huuhtelutulosta. Valittavissa on myös useita pintojen puhdistusaineita tavallisessa tai spraypullossa, sekä moniin erikoissovelluksiin tarkoitettuja aineita, esim. vesihauteille tarkoitettuja kasvunestoaineita ja inkubaattorin puhdistukseen tarkoitettuja tuotteita.
VWR:llä on laaja valikoima laboratorion eri käyttötarkoituksiin soveltuvia pesuaineita ja puhdistusaineita. Laboratoriotiskin pesuun on olemassa sekä liotuspesuaineet liotusaltaisiin tai ultraäänihauteeseen soveltuvat pesuaineet, että koneelliseen tiskiin tarkoitetut pesuaineet. Voit valita joko konsentroidun pesuaineliuoksen tai halutessasi pesuainepulverin. Valittavana on käyttötarkoitukseen soveltuen sopivan vahva emäksinen pesuaine, hapan tai neutraali pesuaine. Liotuspesuaineiden joukossa on mm. vaahtoamaton pesuaine, jolloin voit siirtää esiliotuksessa olleet astiat suoraan ilman välihuuhtelua astianpesukoneeseen. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tuotteistosta löydät myös tarvittavat neutralointiaineet, jotka parantavat huuhtelutulosta. Valittavissa on myös useita pintojen puhdistusaineita tavallisessa tai spraypullossa, sekä moniin erikoissovelluksiin tarkoitettuja aineita, esim. vesihauteille tarkoitettuja kasvunestoaineita ja inkubaattorin puhdistukseen tarkoitettuja tuotteita.
198  results were found
SearchResultCount:"198"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laborat...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in...
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Compact HDPE canisters (Cat. Nos. 845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Tuoteluettelon nro: (7348.5000)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Sertifikaatit
Tuoteluettelon nro: (2157-04)
Toimittaja: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Kuvaus: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Isopropyylialkoholi Ph. Eur. 70% v/v ja puhdistettu vesi Ph. Eur. 30% v/v, suodatus 0,2 µm.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A ready to use, liquid product designed to stabilise and protect water baths, cooling circuits, water circuits and incubators.
Tuoteluettelon nro: (630-2081)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This cleaning set includes:
- Lens liquid
- Cotton sticks (×5)
- Anti-static cloth (18×15 cm)
- Smart wipes (×2)
- Air pump
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (88289.360)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
MSDS
Tuoteluettelon nro: (94006.1016)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Koostumus: Isopropyylialkoholi Ph. Eur. 70 % V/V ja puhdistettu vesi Ph. Eur. 30 % V/V, suodatus 0,2 µm.
UOM: 1 * 6 L
Tuoteluettelon nro: (3451.1500)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (00699030.)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
Tuoteluettelon nro: (3768.1000)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Dekontaminaatioliuos, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Tuoteluettelon nro: (3900.)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Dekontaminaatioliuos, ProClean cleaner
UOM: 1 * 5 L
MSDS
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 198
no targeter for Bottom