Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Säätimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/68/18945068.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (454-0041)
Toimittaja:  Cole-Parmer
Kuvaus:   Tehonsäädin lämpöhauteelle/-nauhalle/-kaapelille tai kuumennussauvalle.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  SI Analytics
Kuvaus:   The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Toimittaja:  JULABO GmbH
Kuvaus:   Täyttää lämpötilariippuvaisen mittauksen ja hallinta-, turvallisuus- ja tarkkailutehtävien tarpeet. Tyypilliset käyttökohteet: lämpöhauteet, vesihaute...
Tuoteluettelon nro: (WINKWRT00011-XX010)
Toimittaja:  WINKLER GMBH
Kuvaus:   Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (454-0042)
Toimittaja:  Cole-Parmer
Kuvaus:   Tehonsäädin lämpötilan säätöön, lämpötilanohjain päälle/pois. Suositellaan käytettäväksi CMU:n ja liinahauteiden kanssa.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WINKWRT2010X-WW010)
Toimittaja:  WINKLER GMBH
Kuvaus:   Made of impact resistant polystyrene and used for equipment with multipole coupling and plug. It displays both the actual and setpoint digital tempera...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WINKWRT00117-XX010)
Toimittaja:  WINKLER GMBH
Kuvaus:   Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WINKWRT00116-XX013)
Toimittaja:  WINKLER GMBH
Kuvaus:   Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 16
  1  2  Seuraava