Hait: jäähdyttimet
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (AGLS401349)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (AGLS400005)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack® and CoolSink® modules.
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Ideal for transfering samples between labs, or in the field.
Tuoteluettelon nro: (SIMPM479-24)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
UOM: 1 * 6 Items
New Product
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Kuvaus: Uppojäähdyttimiä käytetään pääasiassa vastajäähdytyslisävarusteina lämmittävissä kiertohauteissa tai vaihtoehtoisesti nesteiden nopeaan jäähdytykseen ...
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
Tarjous
Toimittaja: DELTA T
Kuvaus: Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom