Hait: Hajunpoistoaineet
Hajunpoistoaineita ja ilmanraikastajia tarvitaan yleisesti tiloissa, joissa käsitellään  epämiellyttäviä tuoksuja sisältäviä aineita. Autoklaavideodorantteja käytetään poistamaan autoklavoiduista elatusaineista tuleva epämiellyttävä haju, kun taas ilmanraikastajilla voidaan yleisesti korvata laboratorioissa syntyneitä hajuja miellyttävämmällä tuoksulla.
Hajunpoistoaineita ja ilmanraikastajia tarvitaan yleisesti tiloissa, joissa käsitellään epämiellyttäviä tuoksuja sisältäviä aineita. Autoklaavideodorantteja käytetään poistamaan autoklavoiduista elatusaineista tuleva epämiellyttävä haju, kun taas ilmanraikastajilla voidaan yleisesti korvata laboratorioissa syntyneitä hajuja miellyttävämmällä tuoksulla.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Autoklaavin hajunpoistoaine parantaa työympäristön viihtyisyyttä ja neutraloi autoklavointiin liittyvät tuoksut.
Tuoteluettelon nro: (BELAH131990000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: This heat-released deodorant pads neutralise autoclave odors with a pleasant scent.
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (115-2059)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Air care -tuoksut luovat puhtaan, raikkaan ja jatkuvasti miellyttävän pesuhuoneympäristön. Annostelijat on tilattava erikseen.
UOM: 1 * 6 Items
Tuoteluettelon nro: (115-1688)
Toimittaja: Essity
Kuvaus: Dispenser / Holder for A2 air freshener disc, Tork Universal, 75×64×120 mm, Tork®
UOM: 1 * 4 Items
Toimittaja: Essity
Kuvaus: A1 aerosol dispenser, plastic, grey, 84×66×168 mm, Tork®
Toimittaja: Essity
Kuvaus: Suihkeen täyttöpakkaus A1-ilmanraikastimeen, hedelmäinen tuoksu, Tork® Premium
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Deodoranttityynyt, kirsikka, Odo-Clave®
Toimittaja: Essity
Kuvaus: Ilmanraikastinjärjestelmässä on kyllästetty kumilaatta, joka levittää puhdasta ja raikasta tuoksu.
Tuoteluettelon nro: (115-1699)
Toimittaja: Essity
Kuvaus: Tork-ilmanraikastimet poistavat pesutiloista epämiellyttävät hajut. Aloituspakkauksessa on annostelija (mukana paristot) ja kolme aerosolia (kukkais-,...
UOM: 1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom