  • Kriteerit
    • In Stock (4)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Dissektiopöydät
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/33/18945133.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Simport Scientific
Kuvaus:   These dissection boards are made from a copolymer resin in order to increase impact and temperature performance. The board is strong yet inexpensive e...
Toimittaja:  Simport Scientific
Kuvaus:   Small board with three cutting areas, DissecTable™, PE, valkoinen, L×S×K: 330,2×279,4×12,5 mm
Tuoteluettelon nro: (216-1300)
Toimittaja:  SCILABWARE
Kuvaus:   Durable cutting board made of PP.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  LP ITALIANA SPA
Kuvaus:   Disposable cutting boards made of cardboard and PS foam for the dissection of surgical specimens.
Toimittaja:  MURRAY, S & CO LTD
Kuvaus:   Wooden dissecting boards with frame edge.
Toimittaja:  SEMADENI
Kuvaus:   These chopping boards are made from professional-grade HYGENIA® HDPE 500 material. Ideal for the food-service and food-processing industries.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6