Hait: Ergonomiset tuet
Ergonomiset tuet helpottavat työskentelyä ehkäisemällä venähdyksiä tai helpottamalla pitkäaikaista paikallaan tehtävää työtä. Säädettävä muotoilu mahdollistaa soveltuvuuden erikokoisille työntekijöille ja tuet soveltuvat erilaisiin työpisteisiin. Ergonomisia tukia ovat selkätuki, kyynärtuki, rannetuki, käsituki, pohjetuki, olkatuki, nilkkatuki sekä jalkatuki. Lisäksi polvillaan tehtävään työhön polvituki (polvipehmuste). Tuet ehkäisevät erilaisia rasitusvammoja ja auttavat oikean työasennon löytämisessä.
Ergonomiset tuet helpottavat työskentelyä ehkäisemällä venähdyksiä tai helpottamalla pitkäaikaista paikallaan tehtävää työtä. Säädettävä muotoilu mahdollistaa soveltuvuuden erikokoisille työntekijöille ja tuet soveltuvat erilaisiin työpisteisiin. Ergonomisia tukia ovat selkätuki, kyynärtuki, rannetuki, käsituki, pohjetuki, olkatuki, nilkkatuki sekä jalkatuki. Lisäksi polvillaan tehtävään työhön polvituki (polvipehmuste). Tuet ehkäisevät erilaisia rasitusvammoja ja auttavat oikean työasennon löytämisessä.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (BHIT723103)
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: This elbow pad helps users to feel more comfortable while pipetting. The visco elastic material of the pad relieves contact stress, pain and discomfor...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BIMO9450-217)
Toimittaja: bimos
Kuvaus: Industrial footrest with clamp lever and non slip rubber tread.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIOEYMB00000C0)
Toimittaja: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWKP05BKR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: This high performance belt made from 62% polyester and 38% latex offers full support to the wearer. It reinforces the spine, supports the abdomen and ...
Tuoteluettelon nro: (PRTWKP50WHR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 Pari
Tuoteluettelon nro: (113-8801)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: These durable knee pads are made of ethylene-vinyl acetate. They provide protection against impact injury during, e.g., a fall or a strike, or padding...
UOM: 1 * 1 Pari
Tuoteluettelon nro: (PRTWKP20BKR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 Pari
Tuoteluettelon nro: (PRTWKP30BKR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 Pari
Tuoteluettelon nro: (PRTWKP40BKR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 Pari
Tuoteluettelon nro: (139-9923)
Toimittaja: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Kuvaus: Jalkatuki, rentouttava, PS, vaaleanharmaa, L×S×K: 490×350×190 mm, Paino: 2,4 kg
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (139-9922)
Toimittaja: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Kuvaus: Made from steel tubing, with nickel-plated finish.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (139-9805)
Toimittaja: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Kuvaus: Tyylikäs jalkatuki, jota voidaan säätää jalalla painaen. Soveltuu erinomaisesti jaettuihin työasemiin.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Quick Spins simply slide onto the handle of a tool in seconds and provide support.
Toimittaja: FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus: For anyone who needs to work on their knees.
Tuoteluettelon nro: (KWIN100388940)
Toimittaja: FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom