Hait: Kaasun paineen säädin
Kaasun paineensäätimet ovat tarpeellisia esimerkiksi kaasukromatografiasovelluksissa, joissa vakiopaine ja virtausnopeus on tärkeä pitää tasaisena. Helppokäyttoiset kaasunsäätimet takaavat tasaisen paineen myös silloin, kun sylintereissä tai säiliöissä tapahtuu muutoksia. Säätöventtiileissä on messinki runko ja ne soveltuvat silloin, kun pienet muutokset kaasun paineessa eivät haittaa suorituskykyä.
2 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)