  • Tuoteluettelo
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Maadoittajat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/09/18945309.jpg
Maadoitus suojaa käyttäjää staattisilta purkautumisilta. Maadoittajia löytyy ranteille, maadoitusrannekkeet, tai jalkineille. Valikoimissa on myös maadoitusjohdot. Käytettävissä olevat maadoitusmateriaalit on valmistettu joustavista, säädettävistä materiaaleista, jotka maksimoivat kosketuksen tasaisen maadoituksen aikaansaamiseksi. Nämä ovat erityisen hyödyllisiä käytettäessä syttyviä nesteitä tai materiaaleja, jotka ovat herkkiä sähkövirroille, joita henkilöstö tai muu laite voi antaa.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  SCAT Europe
Kuvaus:   In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Toimittaja:  Metro International
Kuvaus:   These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Toimittaja:  asecos
Kuvaus:   These earthing cables prevent the danger of explosions as a result of arcing and electrostatic charge.
Tuoteluettelon nro: (SOVE860526-00)
Toimittaja:  TRESTON
Kuvaus:   ESD wrist strap grounding box, 3×10 mm, keltainen
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 4  / 4