Hait: Elatusaineet mikrobiologiaan
Mikrobiologisten elatusaineiden avulla voit kasvattaa, havaita ja eristää mikro-organismien (mikrobien) pesäkkeitä ja myös tunnistaa mikrobeja esimerkiksi kromogeenisten elatusaineiden avulla. Elatusaine valikoimastamme löydät farmakopean sekä ISO-standardien mukaiset jauhemaiset elatusaineet (kuivaelatusaineet), käyttövalmiit elatusaineliuokset sekä valmismaljat ja kontaktimaljat. Löydät myös elatusaineiden raaka-aineet ja lisäaineet (supplement).
Mikrobiologisten elatusaineiden avulla voit kasvattaa, havaita ja eristää mikro-organismien (mikrobien) pesäkkeitä ja myös tunnistaa mikrobeja esimerkiksi kromogeenisten elatusaineiden avulla. Elatusaine valikoimastamme löydät farmakopean sekä ISO-standardien mukaiset jauhemaiset elatusaineet (kuivaelatusaineet), käyttövalmiit elatusaineliuokset sekä valmismaljat ja kontaktimaljat. Löydät myös elatusaineiden raaka-aineet ja lisäaineet (supplement).
335  results were found
SearchResultCount:"335"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Envirocheck kontaktiliuskoja käytetään laajalti kriittisten kontrollipisteiden (CCP) tarkkailuun HACCP (Hazardous Analytical Critical Control Points) ...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Kuivaelatusaineita käytetään useissa sovelluksissa. Koska elatusainejauheiden käyttöön liittyy useita riskejä, suurin osa Merckin kuivaelatusaineista ...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Trifenyylitetratsoliumkloridi, Käyttötarkoitus: Streptococci, Glass bottle
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.00043.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: TOS-propionaattiagaria voidaan käyttää yhdessä selektiivisenä elatusaineena toimivan litium-mupirosiinin (MUP) kanssa. Niiden yhdistelmä mahdollistaa ...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Mikrobien onnistunut eristäminen edellyttää usein selektiivisen elatusaineen käyttöä. Kylmäkuivattujen suplementtien käyttö takaa, että valmis elatusa...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.18410.0020)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ilmanlaadun valvontajärjestelmien tarve kasvaa kaikissa tuotanotilossa, joissa ilman mukana kulkeutuvat mikro-organismit voivat kontaminoida tuotteita...
UOM: 1 * 20 Items
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Media is granulated.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: For the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from foodstuffs and wastewater.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Readybag® gamma-irradiated and pre-weighed granulated media pouches for fast, flexible and easy pathogen testing. Readybag® media pouches speed up and...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Merck valmistaa laadukkaita tuotteita mikrobiologian sovelluksiin.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.16122.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Puhdas juomavesi on yksi nykypäivän tärkeimpiä huolenaiheita. Veden analysoiminen on tärkeää myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Merckin rakeise...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Selektiivinen elatusaine Enterobacter sakazakiin määrittämiseen maitojauheesta ja jauhemaisesta äidinmaidonkorvikkeesta. Chromocult® Enterobacter saka...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 335
no targeter for Bottom