  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "parafiini"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
Valikoimistamme löytyy laaja valikoima erittäin puhtaita parafiinejä histologian käyttöön. Valuparafiiniä löytyy DMSO lisällä ja ilman. Kudoskäsittelyparafiinit ovat tavallisemmin 52-54 ja 56-58 asteessa sulavia.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Polymeeriä lisäaineena sisältävistä parafiineista voi valita dimetyylisulfoksidia (DMSO) sisältävän version tai version, jossa sitä ei ole. Standardoi...
Tuoteluettelon nro: (10047400.)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Solvent replacement for cleaning instruments and equipments in contact with paraffin wax. Paraffin wax is used to prepare histological sections for mi...
UOM:  1 * 100 ml
Tuoteluettelon nro: (301440ZK)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Sterile liquid paraffin is mostly used in microbiology as a vehicle to improve the anaerobic culture media as : O / F, decarboxylase medium, MIO, etc....
UOM:  1 * 100 ml
Tuoteluettelon nro: (VWRK2079-A)
Toimittaja:  KLINIPATH (PL)
Kuvaus:   Histology wax, highly purified, 4× 3 kg
UOM:  1 * 12 kg
Toimittaja:  LEICA MICROSYSTEMS
Kuvaus:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5