  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
PCR-pakkaukset
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
PCR-reagenssien ytimessä on polymeraasientsyymi, jonka toiminta perustuu deoksinukleotidien lisäämiseen kaksijuosteiseen DNA:han ja aktiivisuutta säädellään lämpötilamuutoksilla. Toimiva PCR reagenssi tarvitsee puhtaan polymeraasientsyymin lisäksi reagenssipuskurin, joka luo parhaat mahdolliset toimintaedellytykset PCR-reaktiolle. Hot-start tekniikalla estetään polymeraasin aktivaatio liian alhaisissa lämpötiloissa, oikolukuentsyymeillä voidaan korjata polymeraasin lukuvirheitä ja puskurin kemikaalisella koostumuksella optimoida reaktio-olosuhteet esimerkiksi inhibiittoreita sisältävissä näytteissä.
Primeria ja templaattia lukuun ottamatta kaikki tarvittavat reagenssit sisältävät Mastermix PCR-reagenssit ovat helppo tapa nopeuttaa työskentelyä. Latauspuskurit ovat puolestaan helppo keino lisätä PCR-tuotteen käytön helppoutta PCR:n jälkeisissä työvaiheissa sekä näytekäsittelyssä kuoppalevyllä.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VWR® Taq DNA Polymerase Master Mix on käyttövalmis 1, 1X- tai 2X-reaktioseos. Alukkeiden pidentymiset ja muut molekyylibiologiset reaktiot onni...
Tuoteluettelon nro: (K461-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Set contains one vial of each dNTP (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 40 μmol of 100 mM solution, pH 7,0.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix ja Blue TEMPase Master Mix ovat hyviä vaihtoehtoja to TEMPase Hot Start DNA Polymeraasille. Valmiit reakti...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VWR® Taq DNA -polymeraasi on erikoispuhdas, lämpövakaa, rekombinantti DNA-polymeraasi, joka soveltuu tehokkuutensa vuoksi moniin PCR-sovelluksi...
Tuoteluettelon nro: (1B1408-500RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Hot Start Taq Master Mix, 2X is a ready-to-use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, for ro...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VWR® TEMPase Hot Start -DNA-polymeraasit ovat erittäin vakaita polymeraaseja, joilla on tavallista Taq-polymeraasia suurempi spesifisyys ja herkkyys s...
Tuoteluettelon nro: (N806-1.25ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Ready PCR Mix, 2X offers a single-step procedure for performing PCR reactions followed by analysis on agarose gels without the addition of loading buf...
UOM:  1 * 1,25 ml
Tuoteluettelon nro: (27-2090-02)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   7-DEAZA-2'-DEOXYGUANOSINE 5'-TRIPHOSPHAT 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Seuraava