Hait: Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuri on aine, joka vastustaa pH:n muutosta, ja näin toimiessaan suojaa näytettä, kun siihen lisätään happoa tai emästä. Jauhemaisen tai nestemuodossa oleva puskuriaineen ansiosta proteiinit voidaan eristää ja erotella elektroforeesissa paremmin. Biokemiassa käytettäviä puskureita on olemassa lukuisia eri vahvuuksia, sekä liuoksina että vedettömässä muodossa. VWR:ltä saatavana on mm. kudosviljelypuskurit, elektroforeesipuskurit (Electrophorese Buffers), kromatografiapuskurit, elektroporaatiopuskurit (Electroporation Buffers), entsyymipuskurit (Enzyme Buffers), kloonauspuskurit (Cloning Buffers), PCR-puskurit (PCR Buffers), lyysauspuskurit (Lysis Buffers), analyysipuskurit (Assay Buffers), biologiset puskurit (Biological Buffers), uuttopuskurit (Extraction Buffers), mikroskopiapuskurit (Microscopy Buffers) ja vasta-aineen puhdistuspuskurit (Antibody Purification Buffer). Puskurointisuoloja voidaan käyttää myös pH-mittarien kalibrointiin ja standardointiin - löydät ne osiosta pH-puskurit. Myös ioniselektiivisten elektrodien, ISE, kanssa käytettävät liuokset, ionivahvuuden säätöliuokset (Ionic Strenght Adjustment Buffers, ISA Buffers) löydät omasta osiostaan.
pH-puskuri on aine, joka vastustaa pH:n muutosta, ja näin toimiessaan suojaa näytettä, kun siihen lisätään happoa tai emästä. Jauhemaisen tai nestemuodossa oleva puskuriaineen ansiosta proteiinit voidaan eristää ja erotella elektroforeesissa paremmin. Biokemiassa käytettäviä puskureita on olemassa lukuisia eri vahvuuksia, sekä liuoksina että vedettömässä muodossa. VWR:ltä saatavana on mm. kudosviljelypuskurit, elektroforeesipuskurit (Electrophorese Buffers), kromatografiapuskurit, elektroporaatiopuskurit (Electroporation Buffers), entsyymipuskurit (Enzyme Buffers), kloonauspuskurit (Cloning Buffers), PCR-puskurit (PCR Buffers), lyysauspuskurit (Lysis Buffers), analyysipuskurit (Assay Buffers), biologiset puskurit (Biological Buffers), uuttopuskurit (Extraction Buffers), mikroskopiapuskurit (Microscopy Buffers) ja vasta-aineen puhdistuspuskurit (Antibody Purification Buffer). Puskurointisuoloja voidaan käyttää myös pH-mittarien kalibrointiin ja standardointiin - löydät ne osiosta pH-puskurit. Myös ioniselektiivisten elektrodien, ISE, kanssa käytettävät liuokset, ionivahvuuden säätöliuokset (Ionic Strenght Adjustment Buffers, ISA Buffers) löydät omasta osiostaan.
630  results were found
SearchResultCount:"630"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materiaalit pH-mittarien tarkkaan kalibrointiin ja valvontaan.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: pH-mittareiden kalibrointiin.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materiaalit pH-laitteiden tarkkaan kalibrointiin ja omavalvontaan.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 1M Buffer, also for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
Toimittaja: Merck
Kuvaus: pH Buffer solution, colour coded, pH-arvo: 10,00, ±0,01, Reference temperature: 25 °C, sininen, Puteli, 1× 500 ml
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Tuoteluettelon nro: (93302-100ML)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materiaalit pH-mittarien tarkkaan kalibrointiin ja valvontaan.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Ideal for preparing buffer solution according to WEISE for staining of blood smears.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.15368.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: TISAB solution for fluoride determination
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.16755.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 630
no targeter for Bottom