Hait: Puristimet
Pelletinpuristimet ovat tarpeellisia laitteita mm. kalorimetriassa, jossa jauhmaisesta näytteestä tehdään helpommin käsiteltäviä pellettejä. Puristimia löytyy niin automaattisia kuin manuaalisia. Pellettipuristinta voidaan kutsua myös tablettipuristimeksi. Sitä käytetään mm. IR-näyteeiden tablettien puristamiseen kiinteän näytteen ja kaliumbromidin kanssa, jolloin syntyy kirkas läpikuultava tabletti.
3 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)