Hait: Proteiinien puhdistusjärjestelmät
99  results were found
SearchResultCount:"99"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (786-129)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: SDS Detection and Estimation Reagent Kit
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: DetergentOUT™ GBS10-5000 spin column, 5000 µl resin volume, 500 - 1250 µl sample volume, DetergentOUT™
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Antibody Fab and F(ab)₂ Fragmentation of Mouse IgG1 Kits are designed for the generation and isolation of Fab and F(ab)₂ fragments from mou...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Pierce™ TMT™ Isobaric Mass Tagging kits and reagents enable multiplex quantitation of proteins extracted from cells and tissues using tandem mass spec...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: The F(ab)₂ Fragmentation kits are designed for the generation and isolation of F(ab)₂ fragments from IgG molecules. The kit utilises Immobilised Pepsi...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent is an all-in-one formulation of non ionic detergent and enzymes that enables mild extraction of p...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: DetergentOUT™ Tween®, Micro, DetergentOUT™
Tuoteluettelon nro: (PIER90054)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Glu-C protease is a highly specific endoproteinase use to improve sequence coverage in mass spectrometry protein identification applications.
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Tuoteluettelon nro: (786-793)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Ficin (or Ficain) is a cysteine protease enzyme (EC 3.4.22.3) isolated from fig latex is that has the endopeptidase activity to cleave Immunoglobulin ...
UOM: 1 * 5 mL
Tuoteluettelon nro: (786-253)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: FOCUS™ Glycoprotein kit is based on lectin binding of specific glycoproteins with terminal α-D mannosyl and α-D glycosyl proteins.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (786-257)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Specifically designed for yeast research and supplied with yeast specific reagents. Extracts and solubilises nearly all of the proteins from yeast, in...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (786-249)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: FOCUS™ Membrane Proteins for the fractionation of highly enriched membrane proteins.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (786-250)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Lipid rafts are membrane microdomains that are enriched in caveolin, cholesterol, glycolipids, sphingolipids and glycosyl-phosphatidylinositol. Lipid ...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (786-241)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: KIT INGEL SILVER 100 PREPS 1 * 1 Each
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (PIER90051)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Endoproteinase Lys-C protease is a highly purified native endoproteinase validated for maximum activity and stability in proteomic applications.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (PIER90067)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Pierce™ TMTzero™ Label Reagent serves as a "light" tag for MS-level peptide quantitation similar to duplex isotopic metabolic labeling, such as SILAC,...
UOM: 1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 99
no targeter for Bottom