  • Kriteerit
    • In Stock (8)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Proteiinien yhdistämis- ja leimausjärjestelmät
105  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/87/18989687.jpg
Proteiinien linkitys- ja leimauskitit ovat käytännöllinen tapa liittää fluoresenssileima tai biotiini vasta-aineisiin ja niitä suurempiin proteiineihin. Proteiinien leimaus noudattaa yksinkertaista reaktio - eristys protokollaa.
Kitit ovat monimuotoisia pitäen sisällään mm:
- Useita eri väriaineita
- Biotiinin
- Fuoresoivia yhdisteitä
- Konjugaatio ja puhdistus liuokset
Kitit ovat monikäyttöisiä useissa applikaatioissa kuten:
- Virtaussytometria
- Fluoresenssimikroskopia
- Immunohistokemia
- ELISA
- Immunosytokemia
- Fluoresenssi in situ hybridisaatio (FISH)
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"105"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Mono-reactive dye pack contains derivatised CyDye™ that carries only one reactive group on each dye molecule for accurate labelling of amine groups, f...
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   CF®DI Aminooxy are CF®DI dyes with an aminooxy reactive group. The aminooxy group react with molecules containing aldehyde or ketone groups to form a ...
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   Mix-n-Stain™ Antibody Labelling Kits utilise a technology that allows rapid antibody labelling without a purification step.
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Mono-reactive dye pack contains derivatised CyDye™ that carries only one reactive group on each dye molecule for targeted and specific labelling of am...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Bis-reactive dye pack contains fluors carrying two reactive groups on each dye molecule for general labelling of protein amine groups.
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   5-AMINOALLYL-UTP, SODIUM SALT, 10 MM IN 1 * 100 µl
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   Reactive dyes for labeling cysteine residues in proteins and other thiol molecules.
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   Reactive dyes containing an amine functional group.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 105
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Seuraava