Hait: Proteiinit
7 439  results were found
SearchResultCount:"7439"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Poly-L-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-L-lysine to b...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Casein alcalisoluble
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Protargol silver impregnation and neuronal selectivity for light and electron microscopic observations.
Tuoteluettelon nro: (1.12523.5000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lactalbumin hydrolysate
UOM: 1 * 5 kg
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.02242.2500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Casein acc. to Hammarsten
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.02244.0100)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Casein
UOM: 1 * 100 g
MSDS
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker®, Gelatin
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A reversible inhibitor of cysteine proteases and serine proteases resembling trypsin. Inhibits trypsin, plasmin, papain, kallikrein, thrombin, and cat...
Tuoteluettelon nro: (421501J)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
UOM: 1 * 100 g
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: VWR®, Gelatin
Tuoteluettelon nro: (422381B)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Produced by a heat shock process using sodium caprylate as a stabiliser with additional treatments including dialysis and deionisation.
UOM: 1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (422351S)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A higher purity product than standard grade or Cohn fraction V material. It is negative for globulins that interfere in many assays.
UOM: 1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (20771.236)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: VWR®, Chicken native albumin (from egg)
UOM: 1 * 250 g
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: High molecular weight phosphoprotein prepared from milk.
Tuoteluettelon nro: (22544.292)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Proteins (on anhydrous product): Min. 92,5 %
Free acidity: Max. 1,0%
Fats: Max. 2,5%
Ignition residue (SO₄): Max. 2,75%
Water: Max...
UOM: 1 * 1 kg
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A 60 kDa tetrameric protein that exhibits high binding affinity for biotin. Able to bind one molecule of biotin with each subunit, streptavidin is use...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 7 439
no targeter for Bottom