Hait: Partaveitset
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made from food grade PET. At just 0,27 mm, the VWR® gel cutter is as thin as a single edge industrial razor blade, but much safer to use.
Tuoteluettelon nro: (631-1142)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR®, Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorp...
Tarjous
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Partakoneenterää
Tuoteluettelon nro: (RSGA102.052)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Replacement blades, pack of 5
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (HEATHS234525R)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (233-2211)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Industrial blade for use with safety knives and cutters.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (223-0114)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (MARO86.60)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Styropor blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Rectangular blade for use with safety knives.
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Trapezoidal, deep-edged, 2-sided ground-edge, rounded blade tips, Terästä, Paksuus: 0,63 mm, P×L: 50×19 mm
Tuoteluettelon nro: (223-0112)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Non corrosive blade for mounting in safety knives and cutters.
Tuoteluettelon nro: (233-0139)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: No. 99 -veitsen vaihdettava syvä trapetsiterä, Terästä, Paksuus: 0,63 mm, P×L: 60,0×19 mm
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (233-2238)
Toimittaja: MARTOR ARGENTAX
Kuvaus: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWKN91NCR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: These blades are constructed from carbon steel.
UOM: 1 * 500 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom