  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "reagenssit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/16/18989716.jpg
Biokemian reagenssit pitävät sisällään molekyylibiologian reagenssit, tulehduksia vähentävät tai kasvaimien kasvua ehkäisevät aineet, antioksidantit, apoptoosi-induktorit, detergentit ja dekontaminaatit, histologian reagenssit sekä inhibiittorit.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   BRIJ O10 1 * 500 g
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   This effective blocking agent used to increase signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
Tuoteluettelon nro: (230045R)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Benedict’s reagent for qualitative detection of sugar in urine.
UOM:  1 * 1 l
Toimittaja:  Novabiochem (Part of Merck)
Kuvaus:   Capping reagent A for DNA/RNA synthesis high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA syn...
Tuoteluettelon nro: (A4804.1000)
Toimittaja:  PanReac AppliChem
Kuvaus:   Dextrin from corn starch. White, pure.
UOM:  1 * 1 kg
Tuoteluettelon nro: (PIER17250)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   DNA coating solution is an efficient method for coating DNA on the surface of microplates and microsample tubes.
UOM:  1 * 100 ml
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   All these reagents are certified DNase- and RNase-free.
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   SUBSTRATE CASPASE-13 1 * 250 µl
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 14
  1  2  Seuraava