  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Viivoittimet
4  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/52/18989752.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   Handy steel ruler of non-rusting stainless steel.
Tuoteluettelon nro: (RLAAZ7904)
Toimittaja:  R-L ENTERPRISES LTD
Kuvaus:   These metre rules are moulded in white plastic 6 mm thick by 25 mm wide and foil printed in black.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DIVEFRK-100)
Toimittaja:  DIVERSIFIED BIOTECH
Kuvaus:   Fluorescent ruler set used to measure the mobility of electrophoretic markers and ethidium bromide-DNA complexes during electrophoresis.
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (BELAF133550001)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Fluorescent ruler can be used in observing and photographing ethidium bromide stained nucleic acid agarose and acrylamide gels.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 4  / 4