  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Aluslasien lämmittimet/kuivurit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/05/18989805.jpg
Objektilasien kuivaamiseen ja muuhun
esikäsittelyyn tarkoitetut laitteet.
Laitteistot on tarkoitettu lasien (slidien) kuivaukseen ja lämmitykseen ennen jatkokäsittelyä, joka voi
olla kiinnitämistä, erilaisia värjayksiä tai
puhdistuksia. Aluslasilämmittimiin sopii samanaikaisesti useita laseja. Laitteet ovat kuitenkin vähän pöytätilaa vieviä. Osassa aluslasilämmittimistä on ajastin.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (720-2422)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ohuelle ja pienikokoiselle W10-lämpölevylle mahtuu kahteen riviin yhteensä enintään 40 aluslasia. Lämpölevyä voi käyttää paraffiinileikkeiden valmista...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Cole-Parmer
Kuvaus:   Laitteeseen mahtuu viisikymmentä 26×76 mm:n aluslasia, jotka asetetaan suoraan lämpölevylle tai säädettäville tukitangoille joko vaakasuoraan tai kulm...
Toimittaja:  LEICA MICROSYSTEMS
Kuvaus:   Flattening table for clinical histopathology, Leica HI1220, 220-240 V / 50-60 Hz for 60 number of slides
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 3  / 3