Hait: HPLC- ja TLC, Täytemateriaalit
Kromatografiassa käytettyjä kolonnin täytemateriaaleja ja TCL-levyissä olevia pinnoitemateriaaleja on saatavilla myös erikseen. Tavallisimpia ovat silikageeli 60 , normaalifaasit ja käänteisfaasi C18 , alumiinioksidi, mikrokiteinen selluloosa sekä erilaiset hartsit ja ioninvaihtimet eli anioninvaihtimet ja kationinvaihtimet.
Kromatografiassa käytettyjä kolonnin täytemateriaaleja ja TCL-levyissä olevia pinnoitemateriaaleja on saatavilla myös erikseen. Tavallisimpia ovat silikageeli 60 , normaalifaasit ja käänteisfaasi C18 , alumiinioksidi, mikrokiteinen selluloosa sekä erilaiset hartsit ja ioninvaihtimet eli anioninvaihtimet ja kationinvaihtimet.
82  results were found
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Superspher® 60 RP-8, 4 µm
Toimittaja: Merck
Kuvaus: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Tuoteluettelon nro: (1.02330.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Pakkaus: In plastic
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Tuoteluettelon nro: (11982.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: These porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, are widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications.
UOM: 1 * 10 g
Toimittaja: Merck
Kuvaus: LiChrospher®, LiChrospher® 100 RP-18 endcapped, 5 µm, 07
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Toimittaja: Merck
Kuvaus: * Green fluorescent indicator
Tuoteluettelon nro: (7572-01)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Hydrophilic polymer-CSX.
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a weak anion exchange resin with improved selectivity...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong anion exchange resin with improved selectiv...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Prep-scale packing is intended for use at low pressure with a peristaltic pump.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Packing materials for low pressure preparative and flash chromatography. Chemically stable from pH 2 to 8,5. They are not damaged by the use of cleani...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Silica-based column packings with high performance purification of strongly hydrophilic peptides and proteins, based on hydrophobic characteristics an...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Prep-scale packing is intended for use at low pressure with a peristaltic pump.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom