  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Sound Meters"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/17/18989817.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (SIMELU0115)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-0847)
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   The NI-100 Indicator alerts users to potential harmful noise levels by helping to identify places where any hearing protection products should be worn...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TEST0563.8155)
Toimittaja:  Testo
Kuvaus:   Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TEST0563.8170)
Toimittaja:  Testo
Kuvaus:   The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (763-0509)
Toimittaja:  GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Kuvaus:   Easy to use digital sound level meter.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (763-0294)
Toimittaja:  GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Kuvaus:   Äänenvoimakkuuden mittari 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6