Hait: Värit
146  results were found
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Kovat kudokset, kuten hampaat ja luut, sekä kaikki kalkkiutunutta kudosta sisältävät näytteet (esim. luuydinpunktiot) täytyy täytyy erityinen esikäsit...
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.00579.0500)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: DPX new is a synthetic non aqueous mounting medium for microscopy. In its formulation, the teratogenic plasticiizer dibutyl phthalate (DBP) has been a...
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Microscopy and staining reagents, Entellan®, For automatic mounting instruments, preparative capacity of 2500 slides
Tuoteluettelon nro: (F6937-20ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Fluoroshield™ with 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
UOM: 1 * 20 mL
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Microscopy and staining reagents, Immersion oil 150 cSt
Tuoteluettelon nro: (EM0100-1KT)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: JB-4 is a water-soluble, GMA based, plastic resin kit intended for use in the preparation of embedded samples for high resolution light microscopy. It...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: to be used with SIAL 78711 RenLam M-1 (Epoxy Embedding Medium)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Used to increase lens effectiveness
MSDS Tarjous
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: This is a mounting medium (contains 45% acrylic resin and 55% xylenes) used in microscopy. It is an adhesive and specimen preservative that can be use...
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Bouin's solution is an excellent fixative for preserving soft and delicate structures. It is prepared with saturated picric acid, formaldehyde and ace...
Tuoteluettelon nro: (EM0300-1KT)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Spurr resin is a hydrophobic resin. It is less viscous than epon mixtures and is easier to dispense. The low viscosity of the resin contributes to its...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (EM0200-1KT)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Suitable for use with large and small mineralized (undecalcified) bone sections. Yields clear, hard blocks for cutting sections. Not water-soluble.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: DPX Mountant for histology has been used as a slide mountant to fix sections.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Neo-Clear® on vaaraton vaihtoehto ksyleenille. Se on lähes hajuton, ja sitä voi käyttää useimpien erittäin puhtaiden liuotinten kanssa. Sen haihtumine...
MSDS Tarjous
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: To be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Tuoteluettelon nro: (F6057-20ML)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Fluoroshield™ with DAPI is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears.
UOM: 1 * 20 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom