  • Tuoteluettelo
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Koulutus- ja viitemateriaalit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/34/18989934.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (PROLMENDELWALL.)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Mendeleev's wall poster.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (761-0477)
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Juliste, Educational, Periodic table with wall mount, Kieli: Ruotsin
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Juliste, Opetuskäyttöön, Colour spectrum and emission spectra for selected elements, 740×1070 mm, Kieli: Saksan
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Juliste, Opetuskäyttöön, Kieli: Ruotsin
Tuoteluettelon nro: (763-0318)
Toimittaja:  HAGEMAN & PARTNER
Kuvaus:   The poster shows the evolution of human upright gait. Mounted. Dimensions 95×65 cm.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5