Hait: Liimat
Kirkkaat kaksiosaiset akryyliliimat ovat nopeasti kuivuvia. Liimoillla erinomainen kosteuden ja veden kesto sekä hyvä kemikaalikestävyys. Myös lämpöäkestävä liima valikoimissa. Soveltuvat hyvin mm. muovimateriaalien liimaamiseen.
Kirkkaat kaksiosaiset akryyliliimat ovat nopeasti kuivuvia. Liimoillla erinomainen kosteuden ja veden kesto sekä hyvä kemikaalikestävyys. Myös lämpöäkestävä liima valikoimissa. Soveltuvat hyvin mm. muovimateriaalien liimaamiseen.
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.07673.0050)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248,35 g/mol.
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: High temperature adhesive for bonding ceramic to metal.
Tuoteluettelon nro: (MMMA77)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: This is an extremely versatile, fast-drying, and transparent spray adhesive that bonds a wide range of lightweight materials. The permanent bond provi...
UOM: 1 * 500 mL
Tuoteluettelon nro: (293-0005)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: This reclosable fastener has a rubber based adhesive on the back of a black, polypropylene reclosable fastener. It's suitable for bonding many plastic...
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (MMMA3764TCQ)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The 3M™ Hot Melt Adhesive 3764 is a clear, 100% solids thermoplastic adhesive capable of bonding to many plastics, including polyolefin. Formulated to...
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (MMMA90)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ hi-strength 90 spray adhesive is an extremely versatile, fast-drying spray adhesive that bonds strongly to a wide range of materials. A permanent ...
UOM: 1 * 12 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMAD400)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ Scotch-Weld™ Structural adhesive nozzles are for use with 3M EPX™ Duo-Pak adhesives to ensure correct mixing of adhesive parts. Nozzle is matched ...
UOM: 1 * 36 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMA110T.400)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Epoxy adhesive 110 Scotch-Weld™ 3M™ is a general purpose, fast setting, flexible, two-part epoxy adhesive.
UOM: 1 * 400 mL
Tuoteluettelon nro: (293-0008)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: This reclosable fastener has a clear acrylic adhesive on the back of a clear polypropylene reclosable fastener with 40 stems/cm² and 5,8 mm engaged th...
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (MMMA190.50)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Scotch-Weld™ Epoxy adhesive DP190 is a two-part epoxy adhesive that delivers exceptional performance with high shear and peel strength. Extremely comp...
UOM: 1 * 12 Items
Tuoteluettelon nro: (293-0004)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: This high-performance PSA nylon hook and loop with a rubber adhesive and polypropylene film liner. It provides a firm adhesive bond to a wide variety ...
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (293-0009)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: This reclosable fastener is the convenient alternative to traditional fastening methods, such as screws, nuts, or bolts. It is designed to deliver a d...
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (MMMAEPX400H)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Manual applicator for dispensing EPX adhesive in 38 and 50 ml cartridges supplied with two plungers for 1:1/2:1 and 10:1 adhesive.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (819-0122)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ repositionable spray adhesive 75 is a versatile, pressure sensitive, adhesive spray suitable for temporary holding or positioning of lightweight m...
UOM: 1 * 12 Items
Tuoteluettelon nro: (DOWC25100525)
Toimittaja: DOW CORNING
Kuvaus: A grease-like silicone material, thickened with heat conductive metal oxides.
UOM: 1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (ICNA11FIXO0125)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM: 1 * 125 mL
MSDS
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom