Hait: Hyönteisten rehu
Hyönteisiä, erityisesti Drosophila -kärpäsiä käytetään yleisesti Life Science -laboratorioissa koe-eläiminä. VWR:llä on tarjolla rehua ja rehu supplementteja hyönteisten ja Drosophila -kärpästen kasvatukseen. Hyönteisrehun lisäksi VWR:llä on valikoimissa rehua myös muille koe-eläimille.
Hyönteisiä, erityisesti Drosophila -kärpäsiä käytetään yleisesti Life Science -laboratorioissa koe-eläiminä. VWR:llä on tarjolla rehua ja rehu supplementteja hyönteisten ja Drosophila -kärpästen kasvatukseen. Hyönteisrehun lisäksi VWR:llä on valikoimissa rehua myös muille koe-eläimille.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Yeast-Torula
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: MP recommends the use of supplement U.S.P. XIII, No. 2 Mineral Mix (cat # 960300) in conjunction with this formulation for long term growth and develo...
Tuoteluettelon nro: (ICNA0296009801)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
UOM: 1 * 1 kg
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: This animal diet supplement has seven-trace elements, which are usually present in a open environment - For complete description see product datasheet...
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: An extremely fine, white, odorless tasteless, water insoluble, chemically pure cellulose powder, manufactured from natural fibres.
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Soy flour or soy grits refers to defatted soybeans ground finely.
Tuoteluettelon nro: (ICNA0290465401)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
UOM: 1 * 1 kg
Tuoteluettelon nro: (ICNA0290283802)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
UOM: 1 * 2 kg
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-93M powder of proteins, enzymes and peptides is part of the rodent diet.
Tuoteluettelon nro: (ICNA0296040201)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-93-VX vitamin mixture is a component of AIN-93M and AIN-93G diet.
UOM: 1 * 1 kg
Tuoteluettelon nro: (ICNA0290545401)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM: 1 * 1 kg
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Corn is used as pet nutrition and natural pet food.
Tuoteluettelon nro: (ICNA0290283410)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: This powdered salt mixture is used as animal diet.
UOM: 1 * 10 kg
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom