Hait: Entsymaattiset pikatestit
Entsymaattiset testit ja entsymaattiset osoitustestit ovat entsyymipohjaisia testejä, joilla voidaan entsymaattisesti eli tietyn entsyymin toiminnan avulla osoittaa tietyn bakteerin tai bakteerisuvun olemassaolo biologisessa näytteessä. Näitä entsymaattisia pikatestejä on lukuisia vaihtoehtoja, joista käytetyin on oksidaasitesti (oxidase test) oksidaasi -entsyymin osoittamiseksi näytteessä. Katalaasitesti on toinen vastaava testi katalaasin osoittamiseksi (catalase test). Lääketieteellisessä diagnostiikassa käytetään myös pikatestejä tietyn bakteerin tai hiivan osoittamiseksi (bacterial identification test).
Entsymaattiset testit ja entsymaattiset osoitustestit ovat entsyymipohjaisia testejä, joilla voidaan entsymaattisesti eli tietyn entsyymin toiminnan avulla osoittaa tietyn bakteerin tai bakteerisuvun olemassaolo biologisessa näytteessä. Näitä entsymaattisia pikatestejä on lukuisia vaihtoehtoja, joista käytetyin on oksidaasitesti (oxidase test) oksidaasi -entsyymin osoittamiseksi näytteessä. Katalaasitesti on toinen vastaava testi katalaasin osoittamiseksi (catalase test). Lääketieteellisessä diagnostiikassa käytetään myös pikatestejä tietyn bakteerin tai hiivan osoittamiseksi (bacterial identification test).
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (CAYM700420-96)
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: A kit for measuring ascorbate.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MLDVR8160)
Toimittaja: MOLECULAR DEVICES
Kuvaus: IMAP® technology provides a homogeneous assay applicable to a wide variety of kinases without regard for substrate peptide sequence.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: Fluorogenic substrates for proteases and peptidases.
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: Enzyme Modification Kits can be used to modify reverse transcriptase, Bst DNA polymerase, E. coli DNA polymerase I, restriction enzymes, nuclea...
Tuoteluettelon nro: (29051.)
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: EvaEZ™ Fluorometric Polymerase Activity Assay Kit provides an easy and accurate way to determine the activity of a nucleic acid polymerase without usi...
UOM: 1 * 2 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (786-325)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: ProteSEEKER™ Protease Estimation Assay
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: Superoxide Dismutase Assay (SOD) kit is a fast and reliable assay for the measurement of SOD activity from plasma, serum, tissue homogenates and cell ...
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: For the measurement of creatinine levels in urine.
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: Caspase-3 and Caspase-8 Fluorometric HTS Assay Kits provide a homogenous assay system for fast and highly sensitive detection of Caspase-3 or Caspase-...
Tuoteluettelon nro: (CAYM600610-192)
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: A convenient all-in-one tool to measure neutrophil elastase activity.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (786-320)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Fluoro™ Protease Assay Kit, 1000 assays
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (CAYM707002-480)
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: For the measurement of catalase activity in plasma, serum, erythrocyte lysates, tissue homogenates, and cell lysates.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (786-028)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: This Protease Assay Kit is designed for the quantitative determination of proteases present in protein sample, using a dye-labelled protein substrate...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (CAYM700310-96)
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: A sensitive tool for measuring free fatty acids in plasma, serum, and urine.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: The Thermo Scientific Pierce Renilla-Firefly Luciferase dual assay kit provides the necessary reagents to simultaneously detect intracellular Renilla ...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: The ActivX® FP serine hydrolase probes enable selective labeling and enrichment of active serine hydrolases. Fluorophosphonate (FP) probes specificall...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom