  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Immunologiset analyysit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/25/18989425.jpg
Immunologisia analyysejä ovat esimerkiksi immunohistokemiallinen analyysi (immunohistochemical staining, immunohistochemical kit, IHC kit). Immunohistokemiassa histologinen näyte värjätään tiettyjä proteiineja tunnistavilla vasta-aineilla ja värjäämällä nämä sitoutuneet vasta-aineet saadaan haluttu proteiini näkymään histologisessa leikkeessä ja proteiinin esiintyvyyttä voidaan tutkia preparaatissa mikroskoopilla. immunohistokemiallinen värjäys voidaan tehdä hyvin monella tavalla ja VWR:llä on tarjolla myös valmiita immunohistokemiallisia kittejä (IHC kit), joissa kaikki IHC -värjäykseen tarvittavat reagenssit ovat samassa toimivaksi jo tehtaalla testatussa pakkauksessa. Vasta-aineen tiitterin eli pitoisuuden testaukseen on myös valmiita immunohistokemiallisia kittejä.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Rockland Immunochemicals
Kuvaus:   These Chemiluminescent Western Blot Kits allow for the detection of primary polyclonal or monoclonal antibodies provided by the user. After protein se...
Tuoteluettelon nro: (RPN510)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   The Amerlex-M system is a magnetic separation system for use in immunoassay. It combines the advantages of second antibody solid phase separation with...
UOM:  1 * 220 ml
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   LEUKOTRIENE C4/D4/E4 BIOTRAK EIA SYSTEM 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ROCKKHA001)
Toimittaja:  Rockland Immunochemicals
Kuvaus:   MAXTAG HISTO ANTI-HUMAN IGG KIT FOR IMMU 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Easy-Titer® IgG Assay Kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Radial Immunodiffusion Kit is for the quantitative determination of bovine IgG. The range for this kit is 300 to 1200 mg/l.
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 9
  1  2  Seuraava