  • Kriteerit
    • In Stock (18)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Proteiinianalyysit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/82/18989682.jpg
Proteiini analyysit (Protein Assays) ovat proteiinien kvantitointiin ja aktiivisuuteen käytettyjä metodeja jotka usein perustuvat mittauksiin proteiinien aminohappojen absorbanssiin 280 nm aallonpituudella tai proteiinien aminohappojen leimaamiseen värillisillä tai fluoresoivilla väreillä. Yleisimpiä metodeja ovat:
- Bradford-assay
- Bicinchoninic acid (BCA) Proteiini-assay
- Lowry-assayt
- UV-kromofori-assayt
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (E535-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (M262-500ML)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Tuoteluettelon nro: (M173-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The Bradford protein assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (ABNOAA0075)
Toimittaja:  Abnova
Kuvaus:   Cytokine (Human) Antibody Array Kit is used for the detection of cytokines and helps to study cell signalling pathway. It includes 80 highly specific ...
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Biotium
Kuvaus:   MIX-N-STAIN CF770 ANTIBODY LABELING KIT 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (ABNOKA0833)
Toimittaja:  Abnova
Kuvaus:   Lactate Assay Kit is used for detecting L(+)-Lactate. Suitable samples include biological fluids, cell culture supernatant, plasma, serum, tissue cult...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (CAYM10005020-96)
Toimittaja:  Cayman Chemical
Kuvaus:   Protein carbonyl colorimetric assay kit is a convenient colorimetric assay for the measurement of oxidized proteins. Protein samples are derivatized b...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (ABNOKA3764)
Toimittaja:  Abnova
Kuvaus:   Acetate Assay Kit (Colorimetric) is used for the quantitative colorimetric determination of acetate. Suitable for adherent or suspension cell, food, p...
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Seuraava