Hait: Lasihelmet
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Tuoteluettelon nro: (332124G)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM: 1 * 500 g
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Soda-lime glass, solid.
Sertifikaatit New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soda-lime glass, solid.
Tuoteluettelon nro: (432-0064)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Solid soda-lime glass.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Glass beads in glass bottle, Halk.: 1,0 mm
Toimittaja: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Kuvaus: Disruptor-helmet, TurboMix-liite, Halk.: 0,5 mm
Tuoteluettelon nro: (ICNA116914801)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Glass beads.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Carrier substrate for cell cultivation from the VitraPOR® sintered filters of porosity classes ranging from 1,0 to 500 µm.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Solid glass.
Toimittaja: Merck Millipore (Novagen)
Kuvaus: ColiRollers™ plating beads are a specially treated glass bead which offers a better way to perform plating bacteria for transformation and molecular c...
Toimittaja: SIGMUND LINDNER GMBH
Kuvaus: Ballotini solid glass balls are produced from high quality and pure soda-lime glass.
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Made of soda lime glass.
Tuoteluettelon nro: (LINR55-02500-90)
Toimittaja: SIGMUND LINDNER GMBH
Kuvaus: Made of soda-lime glass and high-quality borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 kg
Tuoteluettelon nro: (LINR7503-20KG)
Toimittaja: SIGMUND LINDNER GMBH
Kuvaus: Aluminium-borosilicate glass.
UOM: 1 * 20 kg
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom