Hait: Dekontaminaatioliuokset nukleiinihapoille
Nukleiinihappojen dekontaminonitiliuokset ovat liuoksia tai reagensseja, joilla nukleiinihappokontaminaatio voidaan puhdistaa pinnoilta mm. laminaarivirtauskaapeista,  PCR-kaapeista sekä esim. elektroforeesilaitteista ja PCR-laitteista. DNA-dekontaminaatioliuos toimii katalyyttisesti eikä vahingoita pintoja. DNA:n dekontaminaatio eli nukleiinihapon hajottaminen tapahtuu katalyyttisesti muutaman minuutin inkuboinnilla, jonka jälkeen dekontaminaatioreagenssi poistetaan pyyhkeellä. Nukleiinihappodekontaminaatioliuokset, jotka hajottavat vain spesifisesti nukleiinihappoja, eivät ole desinfektioliuoksia tai varsinaisia pesuaineita.
Nukleiinihappojen dekontaminonitiliuokset ovat liuoksia tai reagensseja, joilla nukleiinihappokontaminaatio voidaan puhdistaa pinnoilta mm. laminaarivirtauskaapeista, PCR-kaapeista sekä esim. elektroforeesilaitteista ja PCR-laitteista. DNA-dekontaminaatioliuos toimii katalyyttisesti eikä vahingoita pintoja. DNA:n dekontaminaatio eli nukleiinihapon hajottaminen tapahtuu katalyyttisesti muutaman minuutin inkuboinnilla, jonka jälkeen dekontaminaatioreagenssi poistetaan pyyhkeellä. Nukleiinihappodekontaminaatioliuokset, jotka hajottavat vain spesifisesti nukleiinihappoja, eivät ole desinfektioliuoksia tai varsinaisia pesuaineita.
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (3768.1000)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Dekontaminaatioliuos, Proclean, micros bottle
UOM: 1 * 1 L
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: DNase and RNase contamination ruins expensive samples and time-consuming protocols in research laboratories every day. NucleasEliminator™ can help pro...
Tuoteluettelon nro: (3900.)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Dekontaminaatioliuos, ProClean cleaner
UOM: 1 * 5 L
MSDS
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: EndotoxinOUT™ consists of 6% cross-linked agarose covalently linked to polymyxin B to bind and remove harmful pyrogens from a solution.
Tuoteluettelon nro: (732-2353)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Käyttövalmis liuos DNA-kontaminaation poistamiseen. Työpintojen, instrumenttien, pipettien, PCR-laitteiden, yms. puhdistamiseen.
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (APOSBIA7153-500ML)
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Removes RNase contaminations from surfaces
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Käyttövalmis liuos nopeaan ja helppoon RNaasi-kontaminaation poistamiseen työpinnoilta, instrumenteista, mikrolitrapipeteistä, lasista ja muovitavaroi...
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Liuos DNA ja RNA-kontaminaation poistoon pinnoista. Soveltuu PCR-työasemien ja -laitteiden, elektroforeesilaitteiden sekä esimerkiksi pipettien ja rea...
Tuoteluettelon nro: (APOSBIA7089-500ML)
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
UOM: 1 * 500 mL
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Decontamination solution for the removal of DNA and RNA from surfaces.
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: RNase-ExitusPlus™ on ei-emäksinen, syövyttämätön ja ei-karsinogeeninen puhdistusliuos erityisesti RNaasi-kontaminaatioita vastaan. RNase-ExitusPlus™ -...
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: RNase ERASE™ decontamination solution has been formulated using three ingredients known to be active against RNase.
Tuoteluettelon nro: (A7600.1000)
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: Autoclaving is badly suited for the sustained removal of nucleic acids. DNA molecules in recombinant microorganisms are merely fragmented in the autoc...
UOM: 1 * 6 L
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: GELPLATE-clean™ removes proteins, nucleic acids, fats, lipids, radioisotopes and other contaminants from electrophoresis gel plates. It is suitable fo...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: DNAOUT™ is a DNA removal solution for the rapid decontamination of work areas from contaminating DNA. Simply spray the work area and wait 10-15 secon...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom