Hait: Pesuaineet ja pintojen puhdistusaineet
Astioiden puhdistaminen laboratorioissa on oleellinen asia työskentelyn kannalta. Pesuaineista ei saa jäädä mitään jäämiä astioiden pinnoille, koska jäämät saattavat aiheuttaa ongelmia tuloksissa. Pesu voidaan suorittaa joko manuaalisesti (liotuspesuaine) liottamalla tai ultraäänihauteessa tai sitten koneellisesti (konepesuaine). Käsin mekaanisesti pestäville astioille löytyy oma astianpesuaine. Pinnoille löytyy omat tuotteensa, yleispesuaine sekä pintojen pesuaineet. Erityispesuaineita on lisäksi kyvettipesuaine sekä liuenneen hapen elektrodille pesuaine.
Astioiden puhdistaminen laboratorioissa on oleellinen asia työskentelyn kannalta. Pesuaineista ei saa jäädä mitään jäämiä astioiden pinnoille, koska jäämät saattavat aiheuttaa ongelmia tuloksissa. Pesu voidaan suorittaa joko manuaalisesti (liotuspesuaine) liottamalla tai ultraäänihauteessa tai sitten koneellisesti (konepesuaine). Käsin mekaanisesti pestäville astioille löytyy oma astianpesuaine. Pinnoille löytyy omat tuotteensa, yleispesuaine sekä pintojen pesuaineet. Erityispesuaineita on lisäksi kyvettipesuaine sekä liuenneen hapen elektrodille pesuaine.
145  results were found
SearchResultCount:"145"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: A range of cleansers, for manual cleaning, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laborat...
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Compact HDPE canisters (Cat. Nos. 845xx.365) are compatible with Miele dosing cabinets.
Tuoteluettelon nro: (88289.360)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Alkaline, powerful universal cleaning agent for use in ultrasonic baths or for manual cleaning in an immersion bath.
UOM: 1 * 5 kg
MSDS
Tuoteluettelon nro: (3451.1500)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Cleaning application: Wax repellent, Paraffin cleaner
UOM: 1 * 1.500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (94006.1016)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Koostumus: Isopropyylialkoholi Ph. Eur. 70 % V/V ja puhdistettu vesi Ph. Eur. 30 % V/V, suodatus 0,2 µm.
UOM: 1 * 6 L
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Isopropyylialkoholi Ph. Eur. 70% v/v ja puhdistettu vesi Ph. Eur. 30% v/v, suodatus 0,2 µm.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: A range of cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (7348.5000)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardnes...
UOM: 1 * 5 L
Sertifikaatit
Tuoteluettelon nro: (2157-04)
Toimittaja: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Kuvaus: CHEM-SOLV® is a non chromic acid cleaner suitable for removing silicone greases, dried blood, and other organic residues from laboratory glass and pla...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (00699030.)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
UOM: 1 * 5 kg
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Concentrated acidic cleaner for removal of lime scale from kitchen equipment and utensils
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Concentrated, low foaming daily cleaner for all water resistant hard floors. Recommended for all cleaning methods, including bucket and scrubber drier...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Concentrated all-purpose detergent for cleaning of hard surfaces, such as floors, walls, doors, ceilings and general equipment. Can also be used in fo...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Concentrated hand dishwashing liquid for cleaning pots, pans, crockery, glass and all washable utensils.
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Contec® Sterile NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ready to use, irradiated neutr...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 145
no targeter for Bottom