Hait: Desinfiointiaineet
VWR:ltä on saatavana erityisesti laboratorioihin ja puhdastiloihin soveltuvia pesuaineita ja desinfiointiaineita. Näillä voidaan estää näytteen kontaminoituminen, ja bakteerien ja sienten kasvu.
VWR:ltä on saatavana erityisesti laboratorioihin ja puhdastiloihin soveltuvia pesuaineita ja desinfiointiaineita. Näillä voidaan estää näytteen kontaminoituminen, ja bakteerien ja sienten kasvu.
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Ready to use, heavy-duty cleaner for effective removal of lime scale and other deposits from toilet bowls and urinals.
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Contec® ProChlor is a ready to use sporicidal biocide based on stabilised hypochlorous acid with purified water and is specifically designed for clean...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Contec® HydroPure a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and purified water and leaves little to no residue and is ideal for use on most surfaces....
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Consisting of 70% v/v Isopropanol blended with highly purified water, this ready to use formulation eliminates mixing and filtration. Used for disinfe...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Contec HydroPure is a blend of 6% stabilised hydrogen peroxide and water for injection (WFI) or purified water. Contec HydroPure is BPR authorised at ...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Contec ProChlor is a fast acting innovative sporicidal biocide designed for use in pharmaceutical cleanrooms. A blend of hypochlorous acid in purified...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Contec® Sterile IPA is a blend of 70% v/v Isopropanol with 30% water for injection or purified water, this ready to use formulation eliminates mixing,...
Tuoteluettelon nro: (135-1556)
Toimittaja: CleanAir by Baker
Kuvaus: Disinfection Kits for Microbiology Safety Cabinets, Class II
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BIND1002-0022)
Toimittaja: Binder
Kuvaus: deconex® SOLARSEPT is used for disinfection when a short exposure and drying time is required.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (DIVY100892312)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Concentrated cleaner disinfectant for cleaning and disinfection of all surfaces, suitable for regular use.
UOM: 1 * 2 Pullo
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Tuoteluettelon nro: (DIVY7510701)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Divosan Forte is a high-activity oxidising disinfectant based on peracetic acid for use in the food, beverage and dairy industries. Divosan Forte is a...
UOM: 1 * 20 L
Tuoteluettelon nro: (DIVY100941436)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Disinfectant cleaner with AHP technology. Powerful surfactant package delivers excellent cleaning performance including descaling and lime limitation
UOM: 1 * 2 Items
Safer Human and Environmental Health
Tuoteluettelon nro: (DIVY100829234)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Oxivir Plus spray is a powerful broad spectrum cleaner disinfectant. Ideal for contaminated body spillages, controlling pathogen outbreaks and cleanin...
UOM: 1 * 6 Pullo
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Surface active disinfectant based on a blend of quaternary ammonium and alkyl amines.
Tuoteluettelon nro: (DIVY7511257)
Toimittaja: Diversey
Kuvaus: Divodes FG a detergent disinfectant based on a mixture of propanols is specially formulated for use on surfaces that come into contact with food. It i...
UOM: 1 * 2 Kan
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom