Hait: Kloonaussylinterit
Kloonaussylinteriä (cloning cylinder) käytetään pääsääntöisesti solujen kloonauksessa rajaamaan kloonit erilleen maljalla. Kloonaussylinterillä voidaan plakkinostossa (plaque lift) rajata infektoitunut alue tarkasti ja siten mahdollistetaan suurempi plakkien tiheys maljalla ja näin tehokkuus on parempi. Kloonaussylinteri kloonisylinteri on valmistettu yleensä steriloitavasta lasista ja kloonaussylinterit ovat yleensä monikertakäyttöisiä.
Kloonaussylinteriä (cloning cylinder) käytetään pääsääntöisesti solujen kloonauksessa rajaamaan kloonit erilleen maljalla. Kloonaussylinterillä voidaan plakkinostossa (plaque lift) rajata infektoitunut alue tarkasti ja siten mahdollistetaan suurempi plakkien tiheys maljalla ja näin tehokkuus on parempi. Kloonaussylinteri kloonisylinteri on valmistettu yleensä steriloitavasta lasista ja kloonaussylinterit ovat yleensä monikertakäyttöisiä.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Cloning cylinders, made of borosilicate glass code 7740. Clone a single cell or group of cells by surrounding them with this open ended cloning cylind...
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: These cloning cylinders facilitate the isolation of individual cell clones, each generated from a single cell, yielding a homogenous population of cel...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom