Hait: Putoamissuojaimet, turvavaljaat
Turvavaljaat ovat tärkeä osa putoamissuojausta. Ne pitävät käyttäjän pystyasennossa putoamisen ajan ja tukevat käyttäjää kunnes pelastusmiehet saapuvat paikalle. Putoamisen aiheuttama paine jakautuu koko kehoon.
Turvavaljaat ovat tärkeä osa putoamissuojausta. Ne pitävät käyttäjän pystyasennossa putoamisen ajan ja tukevat käyttäjää kunnes pelastusmiehet saapuvat paikalle. Putoamisen aiheuttama paine jakautuu koko kehoon.
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Cross chest buckle assembly for central front fall arrest attachment point - optimised position on body. Revolving torso adjusters (patented) for quic...
New Product
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M DBI-SALA ExoFit XE200 harness with rescue loops, automatic buckles, two sizes. X-shaped chest straps with central D-ring attachment point optimised...
New Product
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The Protecta® Comfort Belt Style Fall Arrest Harness is designed to provide reliable protection, comfort, and convenience. It now features upgraded fe...
Tuoteluettelon nro: (PRTWFP10RER)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWFP13RER)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Protecta® Standard Vest Style Fall Arrest Harness is a sleek and modern safety harness with upgraded features. It has water and stain resistant webbin...
Tuoteluettelon nro: (PRTWFP11RER)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWFP12RER)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Protecta® fall arrest harness accessory options provide the opportunity to add extra tool carrying convenience and comfort to a harness.
Tuoteluettelon nro: (PRTWFP18RER)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWFP14RER)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collisio...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSDAM450/80)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The Protecta® Nylon Webbing Sling Anchor features four safety seams, and measures 80 cm in length.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Lightweight harnesses for building and construction work. Available as a 1-point version with rear anchorage or as a 2-point version with front and re...
Tuoteluettelon nro: (113-8669)
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: The Miller Relief Step™ Safety Device alleviates the effects of orthostatic intolerance, also known as suspension trauma. If a fall occurs, a person b...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Miller H-Design® Duraflex™ 2 points harness with two webbing loops at the front and automatic buckles on chest and leg straps. The Miller H-Design® ha...
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: These 4-point harnesses are equipped with Dualtech webbing, rotating work positioning belts, automatic buckles and Ergo Armor™ back shields. They are ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom