Hait: Putoamissuojaimet, turvaliinat- ja köydet
Putoamissuojaimiin tarkoitettuja turvaliinoja ja turvaköysiä on laaja valikoima, mm. määrämittaisia sekä nykäisyvaimentimella varustettuja. Joustavat liitosköydet vähentävät nykäisyvaimentimella varustettujen tarrainten voimaa.
Putoamissuojaimiin tarkoitettuja turvaliinoja ja turvaköysiä on laaja valikoima, mm. määrämittaisia sekä nykäisyvaimentimella varustettuja. Joustavat liitosköydet vähentävät nykäisyvaimentimella varustettujen tarrainten voimaa.
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The 3M™ DBI SALA® Clip2Loop Coil Tool Tether is engineered to withstand harsh work environments.
New Product
Tuoteluettelon nro: (CPSD3100437)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The robust Rebel SRL is made from polyester web with zinc plated snap hook 19 mm opening.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Protecta® work positioning rope connecting lanyards are an ideal solution for the connecting element in a restraint system. Made from polyamide braide...
Tuoteluettelon nro: (CPSD3504555)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Ultra-Lok™ web and cable SRLs are rugged, highly engineered devices that can be counted on for user safety, efficiency and reliability. Available with...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500054)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: DBI-SALA® Trigger2Trigger lanyard is an economical tethering solution for most hand tools which is most commonly used in combination with DBI-SALA® at...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD2100094)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: The telescopic rod connector allows to attach a rope life line above the user, enabling the user to ascend a pylon or to reach the top of a pole in co...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Sling polyester webbing and stainless steel links.
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500068)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Lightweight vinyl construction - ideal alternative to classic bungee tethers.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1500159)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: DBI-SALA® Hook2Hook coil tether tool lanyard, coil tether features a swivel hook, making tools like screwdrivers and wrenches easier to use. It is a t...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSDAM450/100)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Polyester webbing slings are made from top quality materials guaranteeing high strength and durability. Can be used as versatile temporary anchorage s...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Bungee tool tether with self-locking carabiner.
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: Nano-Lok™ is compact and ergonomically designed for ease-of-use, and is ideal as a direct connection to most harnesses. Weighing only 725g, it is virt...
Tuoteluettelon nro: (CPSD1150493)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: PROTECTA® Lanyard keepers are a part of the fall arrest harness accessory options. It provides the opportunity to add extra convenience to a harness.
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (CPSD1150492)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: PROTECTA® Gear loops are a part of the fall arrest harness accessory options. They provide the opportunity to add extra tool carrying convenience to a...
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (115-2674)
Toimittaja: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Kuvaus: DBI-SALA® EZ-Line™ is a temporary horizontal lifeline system recommended for use in construction, general industry, mining, oil and gas, and transpora...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: These lanyards are ideal for those who have to work at height in a supported hands-free position. The lanyard is passed around a supporting structure ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom