Hait: Linjasuodattimet
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-683)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: This is a fingertight bioanalytical inline filter, comprising a PEEK holder and a 5 μm titanium PEEK-encased frit.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These are compact, all-metal filters that fit in place of standard ¹/₄", ³/₈" and ¹/₂" VCR® gaskets in gas distribution systems. They protect sensitiv...
Toimittaja: SOCOREX ISBA
Kuvaus: Linjasuodatin, Pak.: 50
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Polydisc GW (Ground Water) is an in-line filter specifically designed for preparation of ground water samples for dissolved heavy metal analy...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman Polydisc AS (Aqueous Solution) in-line filters from Cytiva feature high-throughput PES membrane with a glass microfiber prefilter. Polydisc co...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Polydisc HD (Heavy Duty) from Cytiva is a durable all-polypropylene in-line filter for large volumes of liquid samples containing even harsh chemical ...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman VACU-GUARD disk filters are ideal for protecting vacuum pump systems from aqueous aerosols and water intrusion.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Solvent IFD is a high-flow HPLC in-line filter/degasser, designed to simultaneously filter and degas organically based HPLC mobile phases.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Whatman VACU-GUARD -kapselisuodattimet ovat ihanteellisia tyhjiöpumppujärjestelmien suojaamiseen liuotinhöyryltä tai kaasumaisilta epäpuhtauksilta ja ...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Linjasuodatin, Whatman™ Polydisc™, PP, Membraani: PTFE, Ei steriili, Huokoskoko: 0,45 µm, Suodatuspinta-ala: 16 cm², Halk.: 50 mm, Pak.: 10
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: These in-line filters with PTFE membrane and PP housing are lightweight air venting units suitable for protective vents, in-line filtration and isolat...
Tuoteluettelon nro: (516-1107)
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Linjasuodatin, Whatman™ Polydisc™, PP, Membraani: PES/GMF prefilter, Ei steriili, Huokoskoko: 1,0 µm, Suodatuspinta-ala: 20,4 cm², Halk.: 50 mm, Pak.: 10
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Aqueous IFD from Cytiva is a polypropylene housed in-line filter/degasser (IFD) with nylon membrane. It connects to an HPLC line and simultaneously fi...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These in-line filters are used for in-line filtration of gas lines to remove solid impurities (e.g. dust).
Tuoteluettelon nro: (SPECCU2M20512N)
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: CultureGard® HF perfusion hollow fibre sterilising grade filter for cell culture perfusion. Made with 0,2 µm MWCO DynaFibre® membrane that permits the...
UOM: 1 * 12 Items
Toimittaja: JOUR RESEARCH (VICI)
Kuvaus: Linjasuodatin, PEEK, Pak.: 1
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom